missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Maleic-2,3-d2 Acid (contains ~1% d0), TRC

Produktkod. 30481730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481730 100 mg
30466788 500 mg
30469435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM124302100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 24461-33-4
Molekylformel C4 D2 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 118.0845
Synonym 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9CI), Maleic-2,3-d2 acid (6CI, 8CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid
IUPAC-namn (Z)-2,3-dideuteriobut-2-enedioic acid
LEDER [2H]\C(=C(/[2H])\C(=O)O)\C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Maleic-2,3-d2 Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Formel vikt 118.0235
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.