Läs mer
Malolsyra, 98+%
Produktkod. 11492018
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492018 250 g 250g
11482018 1000 g 1000g
11402028 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11492018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14596.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Maleinsyra används som en prekursor till fumarsyra, dimetylmaleat och glyoxalsyra. Det är en elektrofil och fungerar som dienofin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerar med läkemedel för att bilda mer stabila additionssalter som indakaterolmaleat, karfenazin, klorfeniramin, pyrilamin, metylergonovin och tietylperazin. Dess maleatjon är användbar inom biokemi som en hämmare av transaminasreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Maleinsyra används som en prekursor till fumarsyra, dimetylmaleat och glyoxalsyra. Det är en elektrofil och fungerar som dienofin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerar med läkemedel för att bilda mer stabila additionssalter som indakaterolmaleat, karfenazin, klorfeniramin, pyrilamin, metylergonovin och tietylperazin. Dess maleatjon är användbar inom biokemi som en hämmare av transaminasreaktioner.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, isättika, alkohol och koncentrerad svavelsyra. Något löslig i dietyleter. Olösligt i bensen och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, reduktionsmedel, metaller och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-16-7
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
MDL-nummer MFCD00063177
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC-namn (Z)-but-2-endisyra
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic acid
Smältpunkt 132 °C till 136 °C
Densitet 1.59
Kvantitet 250 g
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, glaciärättiksyra, alkohol och koncentrerad svavelsyra. Lätt löslig i dietyleter. Olöslig i bensen och kloroform.
Formel vikt 116.07
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.