Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet i vatten: 790 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärsyra, löslig i alkohol och aceton, svagt löslig i eter och bensen, praktiskt taget olöslig i koltetraklorid
Användningsområde 1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.