Läs mer
Maleic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10598430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10598430 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10598430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1255/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-16-7
Smältpunkt 134°C
Färg White
pH 1.3
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H4O4
MDL-nummer MFCD00063177
Kvantitet 500 g
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formel vikt 116.07g/mol
Fysisk form Powder