Läs mer
Malinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318613
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318613 100 mg
1 options
Produktkod. 30318613 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14726000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Analyt- eller komponentnamn Maleic Acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
LEDER OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116,011 g/mol