Läs mer
Maleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10070240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070240 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10070240 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1250/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-16-7
Smältpunkt 134°C
Färg White
pH 1.3
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H4O4
MDL-nummer MFCD00063177
Kvantitet 500 g
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formel vikt 116.07g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.