Läs mer
Maleic Acid, MedChemExpress
Produktkod. 16472708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16472708 5 g
1 options
Produktkod. 16472708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0367
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H4O4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Formel vikt 116.07
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation