missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Maleic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maleic Acid |
| Smältpunkt | 130°C to 135°C (lit.) |
| Densitet | 1.59 g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | HO2CCH=CHCO2H |
| MDL-nummer | MFCD00063177 |
| Synonym | cis-Butenedioic acid, Toxilic acid, cis-Butenedioic acid, Toxilic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.07 |
| Kvalitet | Ungraded |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?