Läs mer
Maleinsyra, teknisk, MP Biomedicals
Produktkod. 11309099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309099 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11309099 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210223201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Molekylformel C4H4O4
MDL-nummer MFCD00063177
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI-nyckel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-namn (2E)-but-2-endisyra
Molekylvikt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formel vikt 116.07
Kvalitet Teknisk
Kvantitet 1 kg