Läs mer
Maleinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-men-2-enedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.07 |
| Visa mer |