Läs mer
Maleinsyra, TRC
Produktkod. 30473093
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30473093 250 g
1 options
Produktkod. 30473093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM124300250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H4 O4
Kvantitet 250 g
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
LEDER OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Formel vikt 116.011