Läs mer
Maleinanhydrid, 98+%
Produktkod. 11414823
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414823 1000 g 1000g
11424823 250 g 250g
11434823 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12178.0B
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Maleinsyraanhydrid används vid framställning av omättade polyesterhartser, 4-butandiol, fumairksyra, tetrahydrofuran och gamma-butyrolakton. Det används också som smörjoljetillsatser, dispergeringsmedel, konstgjorda sötningsmedel, smakförstärkare, golvpolish och korrosionsinhibitorer. Det hittar applicering i personliga vårdprodukter som hårsprayer. Vidare används det i vattenbehandlingskemikalier, rengöringsmedel, läkemedel och sampolymerer. Det är ett aktivt substrat för Diels-Alder-reaktioner och dimeriserar för att bilda cyklobutantetrakarboxylsyradianhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Maleinsyraanhydrid används vid framställning av omättade polyesterhartser, 4-butandiol, fumairksyra, tetrahydrofuran och gamma-butyrolakton. Det används också som smörjoljetillsatser, dispergeringsmedel, konstgjorda sötningsmedel, smakförstärkare, golvpolish och korrosionsinhibitorer. Det hittar applicering i personliga vårdprodukter som hårsprayer. Vidare används det i vattenbehandlingskemikalier, rengöringsmedel, läkemedel och sampolymerer. Det är ett aktivt substrat för Diels-Alder-reaktioner och dimeriserar för att bilda cyklobutantetrakarboxylsyradianhydrid.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton och dioxan. Något löslig i metanol, kloroform och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, starka reduktionsmedel, alkalimetaller och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-31-6
Molekylformel C4H2O3
Molekylvikt (g/mol) 98.06
MDL-nummer MFCD00005518
InChI-nyckel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
IUPAC-namn furan-2,5-dion
LEDER O=C1OC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic Anhydride
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 202 °C
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2215
Beilstein 106909
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5704
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, aceton och dioxan. Lätt löslig i metanol, kloroform och bensen.
Formel vikt 98.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.