Läs mer
Maleinanhydrid, 99 %, pastiller
Produktkod. 12634937 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12634937 1 kg Plastflaska 1kg
12694317 25 g Plastflaska 25g
12695995 5 kg Plast trumma 5kg
12654937 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12634937 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.47 SEK
    411.65 SEK / 1kg
    Save 46.82 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-31-6
Molekylformel C4H2O3
Molekylvikt (g/mol) 98.06
MDL-nummer MFCD00005518
InChI-nyckel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
LEDER O=C1OC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic anhydride
Smältpunkt 52,0 °C till 55,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.4800g/mL, 1.48
Kokpunkt 200,0 °C
Flampunkt 102 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 790 g/L (25 °C). Andra lösligheter: reagerar med vatten och bildar malinsyra, 227g/100g aceton - 50g/100g bensen (25 °C), 112 g/100 g etylacetat (25 °C) - 0,60 g/100 g ccl4,52,5g/100g kloroform (25 °C)-23,4g/100g toluen
IUPAC-namn furan-2,5-dion
Viskositet 1,6 mPa (60 °C)
Formel vikt 98.06
Procent renhet 99%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.