Läs mer
Maleinanhydrid, briketter
Produktkod. 16584324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16584324 25 kg
16574324 25 g
16554324 1 kg
16564324 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16584324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465660251
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-31-6
Molekylformel C4H2O3
Molekylvikt (g/mol) 98.06
MDL-nummer MFCD00005518
InChI-nyckel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,5-dihydrofuran-2,5-dion
LEDER O=C1OC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic anhydride
Smältpunkt 52,0 °C till 55,0 °C
Kokpunkt 200,0 °C
Flampunkt 102 °C
Kvantitet 25 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 400 g/l (25 °C). Övrig löslighet: reagerar med vatten och bildar maleinsyra, 227 g/100 g aceton - 50 g/100 g bensen (25 °C), 112 g/100 g etylacetat (25 °C)- 0,60 g/100 g CCl4, 52,5 g/100 g kloroform (25 °C)-23,4 g/100 g toluen
Viskositet 1,6 mPa (60 °C)
Formel vikt 98.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.