Läs mer
Maleic Anhydride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10508440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10508440 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10508440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1300/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 108-31-6
Smältpunkt 52°C
Färg White
pH 2.42
Kokpunkt 200°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H2O3
MDL-nummer MFCD00005518
Kvantitet 500 g
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
InChI-nyckel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1OC(=O)C=C1
IUPAC-namn furan-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 98.06
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
Formel vikt 98.06g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .