Läs mer
Maleic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866230
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866230 1 kg 1kg
15856230 100 g 100g
15828260 500 g 500g
15838260 5 kg 5kg
15848260 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15866230 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8004081000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-31-6
Specifikationer
Smältpunkt 51°C to 53°C
Densitet 1.32 g/cm3 at 55°C
Kokpunkt 202°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005518
Kvantitet 1 kg
Synonym Maleic anhydride, 2,5-Furanedione, Maleic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 98.06