Läs mer
Maleanhydrid, TRC
Produktkod. 30483059
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30483059 100 g
1 options
Produktkod. 30483059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM124400100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic anhydride
CAS 108-31-6
Molekylformel C4 H2 O3
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5-Furandione, Maleic anhydride (8CI), 2,5-Dihydrofuran-2,5-dione, A 1018, BM 10, Baolilong A 1018, Crystal Man, Crystal Man AB, Dihydro-2,5-dioxofuran, GR 216, HA 59, HG 3-993-76, M 116389, M 188, Maleic acid anhydride, NSC 137651, NSC 137652, NSC 137653, NSC 9568, Nourymix MA 901, SY-A, Toxilic anhydride, WS 8201, cis-Butenedioic anhydride
InChI formel InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
LEDER O=C1OC(=O)C=C1
IUPAC-namn furan-2,5-Dione
Molekylvikt (g/mol) 98.06
Formel vikt 98.0004