Läs mer
Maleimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428840
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
5g
Produktkod. 11428840
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13135.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339.10 g/mol
Reagerar kvantitativt med sulfhydrylgrupper. Maleimid används för att immobilisera bovint serumalbumin-boronsyrakonjugat tillsammans med kiselpärlor. Dess nanopartikelyta gynnar konjugationen med cellpenetreringspeptider. Det är involverat i Rhodium-katalyserad konjugatarylering med arylboronsyror. Det är aktivt involverat i Michael-additioner och Diels-Alder-reaktioner genom addition över dubbelbindningen. Det fungerar som tvärbindande reagens i polymerkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagerar kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid används för att immobilisera bovint serumalbumin-boronsyrakonjugat tillsammans med kiselpärlor. Dess nanopartikelyta gynnar konjugationen med cellpenetreringspeptider. Det är involverat i Rhodium-katalyserad konjugatarylering med arylboronsyror. Det är aktivt involverat i Michael-additioner och Diels-Alder-reaktioner genom addition över dubbelbindningen. Det fungerar som tvärbindande reagens i polymerkemi.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-59-3
Molekylformel C8H4AgKN2O4
Molekylvikt (g/mol) 339.10
MDL-nummer MFCD00005494
InChI-nyckel KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC-namn pyrrol-2,5-dion
LEDER [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleimide
Smältpunkt 90°C to 94°C
Densitet 1.249
Kokpunkt 97°C to 103°C (5 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 106910
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 97.07
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Maleimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1H-Pyrrole-2,5-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.