Läs mer
Malelimid, 98+%
Produktkod. 11434504
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434504 250 g 250g
11418840 5 g 5g
11428840 25 g 25g
11424504 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11434504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13135.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339,10 g/mol
Reagerar kvantitativt med sulfhydrylgrupper. Maleimid används för att immobilisera bovint serumalbumin-boronsyrakonjugat tillsammans med kiselpärlor. Dess nanopartikelyta gynnar konjugationen med cellpenetreringspeptider. Det är involverat i Rhodium-katalyserad konjugatarylering med arylboronsyror. Det är aktivt involverat i Michael-additioner och Diels-Alder-reaktioner genom addition över dubbelbindningen. Det fungerar som tvärbindande reagens i polymerkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagerar kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid används för att immobilisera bovint serumalbumin-boronsyrakonjugat tillsammans med kiselpärlor. Dess nanopartikelyta gynnar konjugationen med cellpenetreringspeptider. Det är involverat i Rhodium-katalyserad konjugatarylering med arylboronsyror. Det är aktivt involverat i Michael-additioner och Diels-Alder-reaktioner genom addition över dubbelbindningen. Det fungerar som tvärbindande reagens i polymerkemi.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-59-3
Molekylformel C8H4AgKN2O4
Molekylvikt (g/mol) 339.10
MDL-nummer MFCD00005494
InChI-nyckel KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC-namn pyrrol-2,5-dion
LEDER [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleimide
Smältpunkt 90°C to 94°C
Densitet 1.249
Kokpunkt 97°C to 103°C (5 mmHg)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 106910
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 97.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.