Läs mer
Maleimide, TRC
Produktkod. 30482686
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482686 10 g
30473972 2 g
30481827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM12498010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-59-3
Molekylformel C4H3NO2
Molekylvikt (g/mol) 97.07
Synonym 2,5-Dioxo-2,5-dihydropyrrole, 3-Pyrroline-2,5-dione, Maleic Imide, NSC 13684
IUPAC-namn Pyrrol-2,5-dione
LEDER O=C1NC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleimide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
Formel vikt 97.0164