Läs mer
Maleimidoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maleimidoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 55750-61-3 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2 |
| LEDER | O=C(CN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.18 |
| Formel vikt | 252.0382 |