Läs mer
Äppelsyra, LoGiCal
Product Code. 30457914
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30457914 10 mg
1 options
Product Code. 30457914 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1332.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Analyt- eller komponentnamn DL-Malic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxybutanedioinsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 134,0215 g/mol