Läs mer
Äppelsyra, Mikromol™
Produktkod. 17982126
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17982126 250 mg
1 options
Produktkod. 17982126 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1332.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Äppelsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Analyt- eller komponentnamn DL-Malic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxybutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 134,0215 g/mol