Läs mer
Cadence Science™ Formbara djurfodernålar i rostfritt stål
Produktkod. 12393800
Change view
Spårvidd:
18G
20G
Diameter (metrisk) kula:
1,9 mm
2,3 mm
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3,1 tum.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spårvidd Diameter (metrisk) kula Längd (engelska)
12393800 20G 1,9 mm 1,5 tum
11948104 18G 2,3 mm 2 tum
16367555 18G 2,3 mm 3,1 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12393800 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 9921
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Designad för att möta de speciella behoven hos farmakologer, toxikologer, patologer och andra biomedicinska forskare som arbetar med försöksdjur. Cadence Science™ Formbara djurfodernålar i rostfritt stål är sterila och för engångsbruk.
  • Typ 304 rostfri konstruktion
  • Formbar
  • Sterila
  • Disponibel
  • 100:-/kartong, 20 x 5/steril påse
Specifikationer
Produkttyp Djurmatningsnål
Material Rostfritt stål (304)
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Utfodring av djur
Spårvidd 20G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) kula 1,9 mm