Läs mer
Cadence Science™ Formbara djurfodernålar i rostfritt stål
Produktkod. p-4817835
Spårvidd:
18G
20G
Diameter (metrisk) kula:
1,9 mm
2,3 mm
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3,1 tum.
Produktkod. 12393800
Brand: Cadence Science™ 9921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att möta de speciella behoven hos farmakologer, toxikologer, patologer och andra biomedicinska forskare som arbetar med försöksdjur. Cadence Science™ Formbara djurfodernålar i rostfritt stål är sterila och för engångsbruk.
  • Typ 304 rostfri konstruktion
  • Formbar
  • Sterila
  • Disponibel
  • 100:-/kartong, 20 x 5/steril påse
Specifikationer
Produkttyp Djurmatningsnål
Material Rostfritt stål (304)
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Utfodring av djur
Spårvidd 20G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) kula 1,9 mm