Läs mer
Malonaldehyd bis(dietylacetal), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10295720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295720 5 mL Glasflaska 5ml
10317620 100 mL Glasflaska 100ml
10560204 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10295720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-31-6 | C11H24O4 | 220.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-31-6
Molekylformel C11H24O4
Molekylvikt (g/mol) 220.31
MDL-nummer MFCD00009240
InChI-nyckel KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis diethyl acetal, tetraethoxypropane, malonaldehyde tetraethyl acetal, malonaldehyde diethyl acetal, usaf kf-26, propane, 1,1,3,3-tetraethoxy, tetraethyl malondialdehyde acetal, tetraethoxy propane, malonaldehyde tetraethyl diacetal, malonaldehyde, bis diethyl acetal
PubChem CID 67147
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetraetoxipropan
LEDER CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Smältpunkt -90.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 220.0°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4100 to 1.4120
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, III, 3095
Fieser 02,257
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.