Läs mer
Malonaldehyd bis(fenylimin) monohydroklorid, 97+%
Produktkod. 11460327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460327 25 g 25g
11470327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21721.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123071-42-1 | C15H15ClN2 | 258,749 g/mol
Malonaldehyd-bis(fenylimin)monohydroklorid är ett användbart fluorescerande cyaninfärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Malonaldehyd bis(fenylimin) monohydroklorid är ett användbart fluorescerande cyaninfärgämne.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anmärkningar
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123071-42-1
Molekylformel C15H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 258.749
MDL-nummer MFCD00054634
InChI-nyckel FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
PubChem CID 12213307
IUPAC-namn N,N'-difenylpropan-1,3-diimin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Smältpunkt ∽215 °C (uppdelning)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis).
Formel vikt 258.75
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.