Läs mer
Malonamamidinhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487246
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487246 100 g 100g
11477246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25569.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34570-17-7 | C3H7ClN3O | 136.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34570-17-7
Molekylformel C3H7ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 136.56
MDL-nummer MFCD00013007
InChI-nyckel MDSJPVJGEXMXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonamamidine hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanamide hydrochloride, amidinomalonamide hydrochloride, 2-carbamimidoylacetamide hydrochloride, propanamide, 3-amino-3-imino-, monohydrochloride, amidinomalonamide hcl, amindinomalonamide, malonamideamidine hydrochloride, tos-bb-1115
PubChem CID 3084595
IUPAC-namn 3-amino-3-iminopropanamid; hydroklorid
LEDER [Cl].NC(=N)CC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonamamidine hydrochloride
Smältpunkt 170°C to 174°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 137.57
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.