missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Malonamide-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malonamide-13C3 |
| CAS | 1330165-30-4 |
| Molekylformel | 13C3H6N2O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Propanediamide-13C3, Malondiamide-13C3, Malonic Acid Diamide-13C3, Malonic Diamide-13C3, Malonodiamide-13C3, NSC 2134-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | N[13C]([13CH2][13C](N)=O)=O |
| IUPAC-namn | malonamide-13C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.07 |
| Formel vikt | 105.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?