Läs mer
Malonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479066
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479066 2500 g 2500g
11459066 100 g 100g
11469066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17939.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-13-4 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Malonamid är ett reagens för fluorimetrisk bestämning av reducerande kolhydrater. Det malonamidbaserade joniska flytande extraktionsmedlet användes vid extraktion av europium(iii) och andra trevärda sällsynta jordartsmetaller från salpetersyramedium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Malonamid är ett reagens för fluorimetrisk bestämning av reducerande kolhydrater. Det malonamidbaserade joniska flytande extraktionsmedlet användes vid extraktion av europium(iii) och andra trevärda sällsynta jordartsmetaller från salpetersyramedium.
Löslighet
Löslig i HCl.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-13-4
Molekylformel C3H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 102.093
MDL-nummer MFCD00008034
InChI-nyckel WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonamide, malonodiamide, malondiamide, malonyldiamide, carboxamidoacetamide, malonic acid diamide, malonic diamide, unii-qvq8cng255, qvq8cng255, methane-1,1-dicarboxamide
PubChem CID 7911
IUPAC-namn propandiamid
LEDER C(C(=O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonamide
Smältpunkt 167°C to 171°C
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1751401
Löslighetsinformation Soluble in HCl.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.