missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Malondialdehyde Antibody (6H6), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59366PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Malondialdehyde Monoclonal specifically detects Malondialdehyde in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| Malondialdehyde | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Synthetic Malondialdehyde modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH). | |
| 100 μL | |
| Specific for Malondialdehyde conjugated proteins. Does not detect free Malondialdehyde. Does not cross-react with Acrolein, Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, or Methylglyoxal modified proteins. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 6H6 | |
| Flow Cytometry | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering