Läs mer
Malondialdehyd Bis(fenylimin) monohydroklorid, TRC
Produktkod. 30483264
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30483264 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30483264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1981402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malondialdehyde Bis(phenylimine) Monohydrochloride
CAS 123071-42-1
Molekylformel C15H14N2 . HCl
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, monohydrochloride (9CI), Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, Malonaldehyde dianilide hydrochloride, Malondialdehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, N,N'-1,3-Propanediylidenebis[benzenamine] hydrochloride (1:1), Malonaldehyde dianilide monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H
LEDER Cl.C(C=Nc1ccccc1)C=Nc2ccccc2
IUPAC-namn N,N'-difenylpropan-1,3-diimin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 258.75
Formel vikt 258.0924