Läs mer
Malonic Acid-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malonic Acid-2-13C |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1 |