missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Malonic Acid-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malonic Acid-2-13C |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?