Läs mer
Malonsyra, 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11349109 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349109 1 kg 1kg
11329109 100 g 100g
11339109 250 g 250g
11462440 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11349109 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210223891
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 141-82-2
Molekylformel C3H4O4
Molekylvikt (g/mol) 104.061
InChI-nyckel OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC-namn propandisyra
LEDER C(C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Malonic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 104.1
Procent renhet 0.99
Fysisk form Pulver