Läs mer
Malonsyra, 99 %
Produktkod. 11464523
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464523 100 g 100g
11474523 500 g 500g
11484523 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11526.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.96 SEK
    371.65 SEK / 100g
    Save 42.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104,061 g/mol
Malonsyra fungerar som en byggsten i organisk syntes. Det är också användbart som en prekursor för polyestrar och alkydhartser, som används i beläggningstillämpningar, och skyddar därigenom mot UV-ljus, korrosion och oxidation. Det fungerar som en tvärbindare i beläggningsindustrin och kirurgiskt lim. Det finner tillämpning i produktionen av specialkemikalier, smaker och dofter, polymertvärbindare och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Malonsyra fungerar som en byggsten i organisk syntes. Det är också användbart som en prekursor för polyestrar och alkydhartser, som används i beläggningstillämpningar, och skyddar därigenom mot UV-ljus, korrosion och oxidation. Det fungerar som en tvärbindare i beläggningsindustrin och kirurgiskt lim. Det finner tillämpning i produktionen av specialkemikalier, smaker och dofter, polymertvärbindare och läkemedel.
Löslighet
Löslig i kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-82-2
Molekylformel C3H4O4
Molekylvikt (g/mol) 104.061
MDL-nummer MFCD00002707
InChI-nyckel OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC-namn propandisyra
LEDER C(C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid
Smältpunkt 132 °C till 136 °C (dekomposition)
Densitet 1.62
Flampunkt 157 °C (314 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1751370
Merck Index 14,5710
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten.
Formel vikt 104.06
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.