Läs mer
Malonsyra, 99 %
Código de producto. 11955021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning Tamaño de la unidad
11955021 5 kg Plastflaska 5kg
10113320 250 g Plastflaska 250g
10316770 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11955021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125260051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 141-82-2
Molekylformel C3H4O4
Molekylvikt (g/mol) 104.06
InChI-nyckel OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC-namn propandisyra
LEDER C(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Malonic acid
Smältpunkt 130,0 °C till 135,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 172 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH2CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 02,566
Merck Index 15,5774
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 104.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonic acid
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.