Läs mer
Malonic Acid-d4, TRC
Produktkod. 30468739
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30468739 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1580065G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic Acid-d4
CAS 813-56-9
Molekylformel C3 D4 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Propanedioic-2,2-d2 Acid-1,3-d2, Malonic-d2 Acid-d2, Propanedioic-d2 Acid-d2, Tetradeuteriomalonic Acid, Propanedioic Acid-d4, 1,3-Propanedioic Acid-d4, Carboxyacetic Acid-d4, Dicarboxymethane-d4, Methanedicarboxylic Acid-d4, NSC 8124-d4
InChI formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
LEDER [2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
IUPAC-namn dideuterio 2,2-dideuteriopropanedioate
Molekylvikt (g/mol) 108.086
Formel vikt 108.036
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.