Läs mer
Malonic acid dihydrazide, 99%
Produktkod. 11348715
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348715 5 g 5g
11358715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12270.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3815-86-9 | C3H8N4O2 | 132.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3815-86-9
Molekylformel C3H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00041268
InChI-nyckel PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid dihydrazide, malonohydrazide, malonic dihydrazide, propanedioic acid, dihydrazide, malonhydrazide, malonyl dihydrazide, malonic acid, dihydrazide, malonyl hydrazide, malonic acid hydrazide, malonoyldihydrazine
PubChem CID 77433
IUPAC-namn propandihydrazid
LEDER NNC(=O)CC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid dihydrazide
Smältpunkt 152°C to 156°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1072337
Formel vikt 132.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.