Läs mer
Malonsyra dinatriumsalt, 99 %
Produktkod. 11346249
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346249 25 g 25g
11356249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044841.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148,025 g/mol
Malonsyradinatriumsalt används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-95-7
Molekylformel C3H2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 148.025
MDL-nummer MFCD00002708
InChI-nyckel PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
PubChem CID 8865
ChEBI CHEBI:62983
IUPAC-namn dinatrium;propandioat
LEDER C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid disodium salt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (148 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 148.03
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.