Läs mer
Malonic acid disodium salt hydrate, 99%
Produktkod. 10645501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10645501 25 g Plastflaska 25g
10685681 100 g Plastflaska 100g
10165503 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132499-82-2 | C3H2Na2O4 | 148.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132499-82-2
Molekylformel C3H2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 148.03
MDL-nummer MFCD00149114
InChI-nyckel PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatriumpropandioat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid disodium salt hydrate
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH2(COONa)2·xH2O
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 148.03
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.