Läs mer
Malonsyra, reagenskvalitet, 99,5+%
Produktkod. 15431247
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431247 500 g 500g
15421247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031715.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104,061 g/mol
Malonsyra används för att framställa barbiturater. Dess derivat dietylmalonat används i Knoevenagel-kondensationsreaktioner samt reagerar med aceton för att bilda Meldrums syra. Det används för att kontrollera surhetsgrad, konserveringsmedel för livsmedel och som hjälpämne i farmaceutisk formulering. Det fungerar som en prekursor till polyesterer och som en aktiv komponent i alkydhartser. Dessutom används det som byggsten i kemisk syntes. Utöver detta används det för att framställa stärkelsebaserat harts.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-82-2
Molekylformel C3H4O4
Molekylvikt (g/mol) 104.061
MDL-nummer MFCD00002707
InChI-nyckel OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC-namn propanedioic acid
LEDER C(C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid
Smältpunkt 132 °C till 136 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Densitet 1.62 g/mL
Flampunkt 157 °C (314 °F)
Linjär formel H2C(CO2H)2
Kvantitet 500 g
Beilstein 1751370
Merck Index 14,5710
Löslighetsinformation Löslig i vatten, natriumhydroxid och alkohol; Lätt löslig i pyridin och eter.
Formel vikt 104.06
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Reagens
Fysisk form Kristallint
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning