Läs mer
Malonsyra, TRC
Produktkod. 30006093
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006093 100 g
30005980 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM158005100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-82-2
Molekylformel C3 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 104.06
Synonym Propanedioic acid (9CI, ACI), Malonic acid (8CI), 1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Malonates, MeSH ID: D008314, Methanedicarboxylic acid, NSC 8124
IUPAC-namn propanediosyra
LEDER OC(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonic acid (Propanedioic acid)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Formel vikt 104.011