Läs mer
Malononitrile, 99%
Produktkod. 10264980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264980 500 g Glasflaska 500g
10499620 100 g Glasflaska 100g
10200020 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10264980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125275000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-77-3
Molekylformel C3H2N2
Molekylvikt (g/mol) 66.06
MDL-nummer MFCD00001883
InChI-nyckel CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC-namn propandinitril
LEDER C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malononitrile
Namnnotering 99%
Smältpunkt 30.0°C to 34.0°C
Färg Brun-gul till vit
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 220.0°C
Flampunkt 112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCCH2CN
Kvantitet 500 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Merck Index 15,5775
Löslighetsinformation Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formel vikt 66.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malononitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.