Läs mer
Malononitril, 99 %
Beskrivning
Tvärbindningsmedel för modifiering av proteiner via amidering Malononitril används som en prekursor vid framställning av anti-cancerläkemedel, triamteren, adenin, metotrexat, tiamin, akrylfibrer och färgämnen. Det används i Knoevenagel-kondensation för att framställa 2-klorbensalmalononitril genom att reagera med 2-klorbensaldehyd. Det fungerar som ett lakningsmedel för guld. Det används som ett råmaterial för Gewald-reaktionen av keton eller aldehyd för att producera 2-aminotiofen med hjälp av elementärt svavel och en bas. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av [1,6]-naftyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, kromno[2,3-b]pyridin och dihydro-1,4-ditiepinskenor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tvärbindningsmedel för modifiering av proteiner via amidering. Malononitril används som en prekursor vid framställning av läkemedel mot cancer, triamteren, adenin, metotrexat, tiamin, akrylfibrer och färgämnen. Det används i Knoevenagel-kondensation för att framställa 2-klorbensalmalononitril genom att reagera med 2-klorbensaldehyd. Det fungerar som ett lakningsmedel för guld. Det används som ett råmaterial för Gewald-reaktionen av keton eller aldehyd för att producera 2-aminotiofen med hjälp av elementärt svavel och en bas. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av [1,6]-naftyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, kromno[2,3-b]pyridin och dihydro-1,4-ditiepinskenor.
Löslighet Löslig i vatten
, aceton, ättiksyra, kloroform, etanol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malononitrile |
| Smältpunkt | 30 °C till 34 °C |
| Densitet | 1.049 |
| Kokpunkt | 220 °C till 222 °C |
| Flampunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brytningsindex | 1.415 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2647 |
| Beilstein | 773697 |
| Merck Index | 14,5711 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Malononitrile
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Propanedinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.