Läs mer
Malononitrile, 99%
Produktkod. 11477307
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477307 500 g 500g
11408840 5 g 5g
11467307 100 g 100g
11487307 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11477307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15046.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Tvärbindningsmedel för modifiering av proteiner via amidering Malononitril används som en prekursor vid framställning av anti-cancerläkemedel, triamteren, adenin, metotrexat, tiamin, akrylfibrer och färgämnen. Det används i Knoevenagel-kondensation för att framställa 2-klorbensalmalononitril genom att reagera med 2-klorbensaldehyd. Det fungerar som ett lakningsmedel för guld. Det används som ett råmaterial för Gewald-reaktionen av keton eller aldehyd för att producera 2-aminotiofen med hjälp av elementärt svavel och en bas. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av [1,6]-naftyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, kromno[2,3-b]pyridin och dihydro-1,4-ditiepinskenor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tvärbindningsmedel för modifiering av proteiner via amidering. Malononitril används som en prekursor vid framställning av läkemedel mot cancer, triamteren, adenin, metotrexat, tiamin, akrylfibrer och färgämnen. Det används i Knoevenagel-kondensation för att framställa 2-klorbensalmalononitril genom att reagera med 2-klorbensaldehyd. Det fungerar som ett lakningsmedel för guld. Det används som ett råmaterial för Gewald-reaktionen av keton eller aldehyd för att producera 2-aminotiofen med hjälp av elementärt svavel och en bas. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av [1,6]-naftyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, kromno[2,3-b]pyridin och dihydro-1,4-ditiepinskenor.
Löslighet Löslig i vatten
, aceton, ättiksyra, kloroform, etanol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-77-3
Molekylformel C3H2N2
MDL-nummer MFCD00001883
InChI-nyckel CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC-namn propandinitril
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malononitrile
Smältpunkt 30°C to 34°C
Densitet 1.049
Kokpunkt 220°C to 222°C
Flampunkt 112°C (233°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2647
Beilstein 773697
Merck Index 14,5711
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
LEDER C(C#N)C#N
Molekylvikt (g/mol) 66.063
Formel vikt 66.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.