Läs mer
Malononitril, TRC
Produktkod. 30474946
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474946 25 g
30467435 10 g
30481825 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM15802025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-77-3
Molekylformel C3 H2 N2
Molekylvikt (g/mol) 66.06
Synonym Propanedinitrile, Malononitrile (8CI), Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, Malondinitrile, Malonic acid dinitrile, Malonodinitrile, Methane, dicyano-, Methylene cyanide, Methylenedinitrile, NSC 3769, Malonitrile
IUPAC-namn propandinitril
LEDER N#CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonitrile
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Formel vikt 66.0218