Läs mer
Malonyldiklorid, 94 %
Produktkod. 15486298
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486298 25 g 25g
15496298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59868.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140,947 g/mol
Malonyldiklorid används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Malonyldiklorid används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska
produkter.
Löslighet
Bryts ner i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1663-67-8
Molekylformel C3H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.947
MDL-nummer MFCD00000735
InChI-nyckel SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
IUPAC-namn propandiyldiklorid
LEDER C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malonyl dichloride
Densitet 1.449
Kokpunkt 53°C to 55°C (19 mmHg)
Flampunkt 47°C (117°F)
Linjär formel CH2(COCl)2
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 774044
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 140.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.