Learn More
Malonyldiklorid, 94 %
Product Code. 15496298
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15496298 100 g 100g
15486298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15496298 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59868.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140,947 g/mol
Malonyldiklorid används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Malonyldiklorid används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska
produkter.
Löslighet
Bryts ner i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1663-67-8
Molekylformel C3H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.947
MDL-nummer MFCD00000735
InChI-nyckel SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
IUPAC-namn propandiyldiklorid
LEDER C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Malonyl dichloride
Densitet 1.449
Kokpunkt 53 °C till 55 °C (19 mmHg)
Flampunkt 47 °C (117 °F)
Linjär formel CH2(COCl)2
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 774044
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 140.95
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.