Läs mer
Novus Biologicals™ MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand
Produktkod. 18709023 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
18709023 50 μg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18709023 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7510.00 SEK
    7102.20 SEK / 50µg
    Save 407.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Applications: Functional, In vitro assay
Specific Activity is approx. 2x10^8units/mg. One unit is defined as the dilution giving half maximal release of nitric oxide from C3H/HeJ mouse peritoneal exudate cells in the standard assay. Immunogen: MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand Buffer: 2μg in 20μL of sterile PBS solution containing 2.5% (v/v) 2-propanol, 25mM n-octyl-b-D-glucopyranoside and 1% (wt/v) human serum albumin. Dilution: Functional, In vitro assay MALP-2 was originally isolated from Mycoplasma fermentans. This MALP-2 corresponds to the originally isolated isomer, which expresses potent endotoxin-like activity and approaches in certain experimental systems the toxicity of LPS. MW: 2135.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.1 mg/mL
Formulering C99H167N19O30S
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 50 μg
För användning med (applikation) Source: Synthetic Formula: C99H167N19O30S MW: 2135.2 Use in In-Vitro and Functional Assay Reported in Scientific Literature (PMID: 25466255).
Mål MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand
Art Human/Mouse/Avian